Läs mer
Cole-Parmer™ UV-rör för ultraviolett utrustning
Produktkod. p-8001707 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Våglängd:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
15 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11800390
Brand: Cole-Parmer™ 0981536
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa UV-ersättningsrör med ultravioletta lampor.
  • Replacement Ultraviolet Tubes
  • Product may contain trace amounts of mercury
  • Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal
Specifikationer
Ljuskälla UV-C
Wattal 4 W
Våglängd 254 nm
Diameter (metrisk) 15.5 mm
För användning med (utrustning) 4 W, 254 nm lamps
Längd (metrisk) 134.5 mm
Produkttyp UV Tube