Läs mer
UVP Högpresterande Mineralight™ Displaylampor: Ersättningsrör
Produktkod. p-4903980
Produkttyp:
Ersättande kortvågsrör
Ersättande långvågsrör
Ersättning Midwave Tube
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11847104
Brand: UVP 34007301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UVP 25-watts rör ger timmars UV-belysning när de används med High-Performance Mineralight Displaylampor.
  • 25-watts UV-rör för stark belysning
  • Finns med 254nm, 302nm eller 365nm UV
  • Använd fästena som medföljer lampan för att fästa lampan i taket eller annan struktur för UV-belysning ovanför
  • Mått: 18,5 L x 4,75 W x 5 tum H
Fluorescens, Sterilisering, Inspektion
Specifikationer
Wattal 25 W
Våglängd 254 nm
För användning med (applikation) Fluorescens, sterilisering, inspektion
För användning med (utrustning) Modell UVLS-225D
Längd (engelska) 17,12 tum.
Längd (metrisk) 434.84 mm
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Ersättande kortvågsrör