Läs mer
UVP Ultra Violet Product™ EL-serien UV-lampor
Produktkod. 11788221
Våglängd:
254 nm
365 nm
365/302 nm
365/302/254 nm (ett rör vardera)
Wattal:
4 W
6 W
8 W
Amperage:
0,16 A
0,32 A
Mått (L x B x H):
249 x 64 x 97 mm
302 x 64 x 97 mm
376 x 64 x 97 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11788221
Brand: UVP Ultra Violet Product™ 95027202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enhetlig och intensiv källa av ultraviolett ljus. UVP Ultra Violet Product™ EL-seriens UV-lampor avger en av tre UV-våglängder eller vitt ljus i 4W, 6W och 8W konfigurationer.
  • Robust design är utmärkt för hög användning.
  • Lamporna är lätta för att enkelt hålla i eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift.
  • Den inbyggda reflektorn förbättrar UV-belysningen.
  • Tre tillgängliga UV-våglängder: 254nm, 302nm, 365nm.
  • Tre wattkonfigurationer: 4W, 6W, 8W.
  • Tillgängliga modeller inkluderar 254nm kortvåg, 365nm långvåg eller en kombination av UV-våglängder eller UV- och vitljusversioner.
  • Grundkonfigurationen erbjuder ett UV- och ett vitt ljusrör -- fördelen med vitt ljus eller UV-belysning från en enhet.
  • Använd vitt ljus när du arbetar med material i ett svagt upplyst område.
  • Tvillingmodeller har två rör med samma våglängd eller 2UV™ Modeller använder två olika våglängder.
  • De 3UV™ Modell endast tillgänglig i åttawattslampan, ger tre UV-våglängder i en lampa. Ingen annan lampa erbjuder denna mångsidighet. Växla enkelt mellan de tre våglängderna (långvåg, kortvåg och mellanregister UV) som din applikation kräver.
  • Kan användas med det universella J138 lampstället.
  • 4W-modeller kan användas med C-10E-skåpet för att titta på material i mörkrumsmiljö.
  • 8W-lampor kan användas med C-65-skåpet.
  • NOTERA:
    • Även om manualen hänvisar till UV-vågbandet i mellanregistret som 302nm, hänvisar andra till denna region som 300nm eller 312nm.
    • Spektralutgången för alla dessa regioner är densamma.
  • FÖRSIKTIGHET:
    • Kortvågig och medelstor UV-strålning kommer att orsaka skada på oskyddade ögon och hud.
    • Innan du använder någon enhet, se till att all personal i området är ordentligt skyddad.
    • UV-blockerande ögonkläder bör också användas.
    • Analytik Jena™ har ett komplett sortiment av UV-blockerande glasögon: Glasögon, glasögon och ansiktsskydd designade för detta ändamål
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 6 W
Våglängd 365 nm
Amperage 0,16 A
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 302 x 64 x 97 mm
Elektriska krav 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Modell Ett rör vardera
Produkttyp UV-lampa