Läs mer
UVP Ultra Violet Product™ EL-serien UV-lampor
Våglängd:
254 nm
365 nm
365/302 nm
365/302/254 nm (ett rör vardera)
Wattal:
4 W
6 W
8 W
Amperage:
0,16 A
0,32 A
Mått (L x B x H):
249 x 64 x 97 mm
302 x 64 x 97 mm
376 x 64 x 97 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust design är utmärkt för hög användning.
- Lamporna är lätta för att enkelt hålla i eller placera lampan i stativet eller skåpet för handsfree-drift.
- Den inbyggda reflektorn förbättrar UV-belysningen.
- Tre tillgängliga UV-våglängder: 254nm, 302nm, 365nm.
- Tre wattkonfigurationer: 4W, 6W, 8W.
- Tillgängliga modeller inkluderar 254nm kortvåg, 365nm långvåg eller en kombination av UV-våglängder eller UV- och vitljusversioner.
- Grundkonfigurationen erbjuder ett UV- och ett vitt ljusrör -- fördelen med vitt ljus eller UV-belysning från en enhet.
- Använd vitt ljus när du arbetar med material i ett svagt upplyst område.
- Tvillingmodeller har två rör med samma våglängd eller 2UV™ Modeller använder två olika våglängder.
- De 3UV™ Modell endast tillgänglig i åttawattslampan, ger tre UV-våglängder i en lampa. Ingen annan lampa erbjuder denna mångsidighet. Växla enkelt mellan de tre våglängderna (långvåg, kortvåg och mellanregister UV) som din applikation kräver.
- Kan användas med det universella J138 lampstället.
- 4W-modeller kan användas med C-10E-skåpet för att titta på material i mörkrumsmiljö.
- 8W-lampor kan användas med C-65-skåpet.
- NOTERA:
- Även om manualen hänvisar till UV-vågbandet i mellanregistret som 302nm, hänvisar andra till denna region som 300nm eller 312nm.
- Spektralutgången för alla dessa regioner är densamma.
- FÖRSIKTIGHET:
- Kortvågig och medelstor UV-strålning kommer att orsaka skada på oskyddade ögon och hud.
- Innan du använder någon enhet, se till att all personal i området är ordentligt skyddad.
- UV-blockerande ögonkläder bör också användas.
- Analytik Jena™ har ett komplett sortiment av UV-blockerande glasögon: Glasögon, glasögon och ansiktsskydd designade för detta ändamål
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 254 nm |
| Amperage | 0,32 A |
| Mått (L x B x H) | 302 x 64 x 97 mm |
| Elektriska krav | 6 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Modell | Två rör |
| Produkttyp | UV-lampa |