Läs mer
UVP PhotoDoc-It™ Bildsystem
Produktkod. 11768356
Modell:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11768356
Brand: UVP 97027405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fånga, skriv ut och spara färgbilder för grundläggande geldokumentation med detta kompakta, ekonomiska laboratoriesystem. UVP™ PhotoDoc-It™ Imaging Systems tillhandahåller en billig bildlösning utan behov av film.
  • Den digitala färgkameran har en upplösning på 10 megapixlar - användaren kan se bilder direkt på kameran eller (tillval) LCD-färgskärmen.
  • Den lätta metallhuven ger en kompakt mörkrumsmiljö.
  • Bilder sparas på kamerans minneskort eller skrivs omedelbart ut som 4x6 tum till låg kostnad, färgutskrifter med hjälp av budgetfotoskrivaren som ingår.
  • En Ethidium™ Bromidfilter för fluorescerande färgade geler (580 till 630nm) ingår inuti huven och kan bytas mot andra filtertyper.
  • Ett kombinationslås säkrar kameran i mörkrummet. LCD som visas på bilden är ett valfritt tillbehör. Mått: 337 mm x 241 mm x 432 mm PhotoDoc-It system är en mycket låg kostnadslösning för att fånga, skriva ut och spara färgbilder för grundläggande geldokumentation utan behov av film.
Specifikationer
Spänning 230V
Djup (metriskt) 241mm
Filtertyp EtBr Röd
Pixelstorlek 16 MP
Höjd (metrisk) 432mm
Transilluminator Ja
Våglängd 302-365nm
Bredd (metrisk) 337mm
Modell M20V
Räckvidd 302-365nm
Förpackningsmängd 1 förpackning
Skrivare ingår Ja
Kameratyp DigiCam 70
För användning med (applikation) Gel Imaging, Kolorimetrisk Imaging, Fluorescens
Produkttyp Bilddiagnostiksystem