Läs mer
UVP UV-skåp
Modell:
C-65
C-70G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Soft rubber viewport includes a contrast control filter.
- Control switches are conveniently located for selecting either of the UV wavelengths or the interior overhead white light
- Easy access to the cabinet interior is via the curtain which also blocks ambient light
- Manufactured from lightweight plastic
- The C-65 cabinet can hold one or two EL Series 8-watt lamps (sold separately)
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230V |
| Djup (metriskt) | 409 mm |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 493 mm |
| Modell | C-65 |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| För användning med (applikation) | Tunnskiktskromatografi, oförstörande testning, inspektion, mineralogi, fluorescens |
| Produkttyp | UV-kammare |