Läs mer
UVP UV-skåp
Modell:
C-65
C-70G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Visningsport i mjuk gummi inkluderar ett kontrastkontrollfilter.
- Kontrollomkopplare är bekvämt placerade för att välja någon av UV-våglängderna eller det inre överliggande vita ljuset
- Enkel åtkomst till skåpets insida sker via gardinen som även blockerar omgivande ljus
- C-70G Chromato-Vue Skåpet innehåller två vardera 15-watts kortvågiga och långvågiga UV-rör monterade på ena sidan av skåpet
- Modell C-71 liknar C-70G, men har fyra 15-watts långvågiga UV-rör på ena sidan av enheten
- 254nm och 365nm UV-rören i C-75 är placerade på två sidor av skåpet och ger enhetlig UV-belysning för fluorescensstudier
- Tillverkad av lättviktsplast
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230V |
| Djup (metriskt) | 400mm |
| Höjd (metrisk) | 330mm |
| Våglängd | 254-365nm |
| Bredd (metrisk) | 594mm |
| Modell | C-70G |
| Räckvidd | 254-365nm |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| För användning med (applikation) | Tunnskiktskromatografi, oförstörande testning, inspektion, mineralogi, fluorescens |
| Produkttyp | UV-kammare |