Läs mer
Brady™ V4500 streckkodsskanner batteri
För användning med (utrustning):
V4500 streckkodsläsare (177233), V4500 streckkodsläsare (177229), V1100 reservbatteriladdare (177236), V1100 reservbatteriladdare (177230)
Beskrivning
Batteri - V1200 Batteri för V4500 streckkodsläsare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | V1200 batteri för V4500 streckkodsläsare |
| Höjd (metrisk) | 89 mm |
| Höjd (engelska) | 3,50 tum. |
| Bredd (metrisk) | 23 mm |
| Bredd (engelska) | 0,90 tum. |
| Djup (metriskt) | 23 mm |
| Djup (engelska) | 0,91 tum. |
| Vikt (metrisk) | 0.06 kg |
| Laddningstid | Laddning över batteriladdare (0 till 100%) 4 timmar. |
| Vikt (engelska) | 1.323 lb. |
| Visa mer |
Har litiumjonbatteri - måste skickas mark