Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål PharmaPicker
Produktkod. 10274524 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,1 till 1,2 ml
1,25 till 2,50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10274524
Brand: Buerkle™ 53461000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
V4A Stainless Steel PharmaPicker är för provtagning av mycket små mängder av mycket potenta, dyra eller aktiva pulver för analys.
För provtagning av mycket små mängder av mycket potenta, dyra eller aktiva pulver för analys. De minsta provkvantiteterna från 0,1 ml till 2,5 ml kan samlas in med PharmaPicker. Genom att helt enkelt byta ut volymspetsen i uppsamlingscylindern mot 0,1–1,2 ml eller 1,25–2,5 ml, modifieras provtagningsvolymen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,1 till 1,2 ml
Produkttyp PharmaPicker
Avsluta Elektropolerad
För användning med (applikation) Små mängder pulver
Inkluderar Uppsamlingscylinder
Material Rostfritt stål (V4A)
Typ av handtag T-form
Längd (metrisk) 60 cm