Läs mer
Cytiva VacuCap™ 90 PF vakuumfiltreringsanordningar
Produktkod. 17194371
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Produktkod. 17194371
Brand: Cytiva 4638
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativa filter på flaskan för snabb vakuumfiltrering av 100 ml till 5 L vattenlösningar.
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Supor (Hydrofil PES)
Porstorlek 0,8/0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 30 cm 2
Diameter (metrisk) 60 mm