Läs mer
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltreringsanordningar
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Supor (Hydrofil PES) |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 30 cm 2 |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |