Läs mer
Cytiva VacuCap™ 90 Vakuumfiltreringsanordningar
Produktkod. p-7089790
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Diameter (metrisk):
60 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 17134371
Brand: Cytiva 4622
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativa filter på flaskan för snabb vakuumfiltrering av 100 ml till 5 L vattenlösningar.
  • Denna produkt är inte godkänd för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patienttillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) Supor (Hydrofil PES)
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 60 cm 2
Diameter (metrisk) 90 mm