Läs mer
Greiner Bio-One VACUETTE™ K 3 EDTA blodprovsrör
Produktkod. 10081844
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
9 ml
Stängningsfärg:
Lavendel med svart ring
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
16 mm
Förslutningstyp:
Säkerhetsdragkåpa
Säkerhetsdraglock
Säkerhetsvridlock
Produktkod. 10081844
Brand: Greiner Bio-One 455036
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VACUETTE™ EDTA-blodprovtagningsrör används för bestämning i EDTA-helblod för hematologi. Finns med K 2 EDTA, K 2 EDTA Separator och K 3 EDTA. VACUETTE™ K 3 EDTA-rör innehåller tri-kalium K3EDTA som blockerar koagulationskaskaden.
  • Rören levereras i förpackningar om 50 stycken
  • För uppsamling av venöst blod
  • Tillverkad av praktiskt taget okrossbara PET plast
  • Förbättrad säkerhet och hygien under provtagningsprocedurer med fördelen att vara klar som glas
  • Främst inom hematologi
  • Innerväggen är belagd med spraytorkad K 2 EDTA som fungerar som en antikoagulant, binder kalciumjoner och avbryter koaguleringskaskaden
  • K 2 EDTA blodprovsrör med gelavskiljare och K 3 EDTA blodprovsrör finns tillgängliga
  • Rosa kepsar för immunhematologi finns också
  • CE-märkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bloduppsamlingsrör
Tillsats K 3 EDTA
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Säkerhetsvridlock
Kapacitet (metrisk) 9 ml
För användning med (utrustning) VACUETTE™ Bloduppsamlingsnålar
Stängningsfärg Lavendel med svart ring
Höjd (metrisk) 100 mm
Rörstorlek 16 x 100 mm
För användning med (applikation) Blodsamling
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm