Läs mer
BD Vacutainer™ Hemogard™ Förslutning Plast K3-Edta Tube
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Lavendel Hemogard™ Stängning
- Används för helblod eller EDTA-plasmaprov
- Tillsatsen K3 Kaliumsalt av EDTA är en vätska i Vacutainer Rör och fungerar som koagulant
- Finns i storlekarna 2ml, 3ml och 4ml.
- Skillnaden mellan K2EDTA och K3EDTA är att K3 är en flytande lösning i rören, medan K2 är en flytande lösning som spraybelagts på rören.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | K 2 EDTA-rör |
| Tillsats | K 3 EDTA-tillsats |
| Material | Plast |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Etiketttyp | Blockera |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ICSH (International Council Society of Hematology) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Tripotassium EDTA Dihydrate