Läs mer
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
10 ml
Tillsats:
Litium Heparin
Natriumheparin
Material:
Glas
PET
Förslutningstyp:
Hemogard
Traditionell keps
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör för klinisk kemi finns med spraytorkat natriumheparin eller litiumheparintillsats. Heparin fungerar som ett antikoagulant eftersom det utvecklar ett antitrombinkomplex. Detta komplex hämmar trombin och den aktiverade faktorn X och förhindrar därmed koagulering.
- Den optimala antikoaguleringen uppnås genom användning av 17 IE heparin per ml blod (när fyllningsnivån är korrekt)
- Heparinet spraytorkas på rörens innerväggar med en speciell procedur så att tillsatsen fördelas jämnt för att uppnå bästa möjliga löslighet
- För klinisk kemi är litiumheparin i allmänhet att föredra framför natriumheparin
- Korrekt blandning (8-10 inversioner) av röret direkt efter att blodprovet har tagits är extremt viktigt för att undvika mikrokoagulering
- Centrifugeringsförhållanden:≤ 1300 g i 10 minuter vid 18 25 –°C
- 10 ml natriumheparinröret är tillverkat av glas och har en konventionell stängning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Heparin plasmarör |
| Tillsats | Litium Heparin |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| För användning med (utrustning) | Vacutainer™ Nål och rörhållare |
| Stängningsfärg | Grön |
| Rörstorlek | 13 x 100 mm |
| För användning med (applikation) | Används för att ta ett plasmaprov |
| Visa mer |