Läs mer
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör
Produktkod. 12987676
Kapacitet (metrisk):
2 mL
4 mL
6 mL
10 mL
Tillsats:
Litium Heparin
Natriumheparin
Sodium Heparin
Material:
Glass
PET
Förslutningstyp:
Hemogard
Traditional Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12987676
Brand: BD 368480
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnår optimal antikoagulering genom användning av heparin av farmaceutisk kvalitet. BD Vacutainer™ Heparin plasmarör är gjorda av hållbara PET plast med en grön Hemogard™ stängning. Rör i storlekarna 2, 4, 6 och 10 ml finns tillgängliga med antingen natriumheparin eller litiumheparin som tillsats.
BD Vacutainer™ Heparin Plasma Tubes for clinical chemistry are available with spray-dried sodium heparin or lithium heparin additive. Heparin acts as an anticoagulant as it develops an antithrombin complex. This complex inhibits thrombin and the activated factor X and thus prevents coagulation.
  • The optimum anticoagulation is achieved by the use of 17 IU heparin per mL of blood (when the fill level is correct)
  • The heparin is spray dried onto the inner walls of the tubes using a special procedure so that the additive is evenly distributed to achieve the best possible solubility
  • For clinical chemistry, lithium heparin is generally preferred over sodium heparin
  • Correct mixing (8-10 inversions) of the tube immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting
  • Centrifugation conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
  • The 10mL Sodium Heparin tube is made of glass and features a conventional closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heparin Plasma Tube
Tillsats Sodium Heparin
Material Glass
Sterilitet Sterile
Förslutningstyp Traditional Cap
Kapacitet (metrisk) 10 mL
För användning med (utrustning) Vacutainer™ Needle and Tube Holder
Stängningsfärg Green
Rörstorlek 16 x 100 mm
För användning med (applikation) Used to obtain a plasma sample
Etiketttyp Paper