Läs mer
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör
Produktkod. p-8000828
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
10 ml
Tillsats:
Litium Heparin
Natriumheparin
Material:
Glas
PET
Förslutningstyp:
Hemogard
Traditionell keps
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12977676
Brand: BD 367876
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnår optimal antikoagulering genom användning av heparin av farmaceutisk kvalitet. BD Vacutainer™ Heparin plasmarör är gjorda av hållbara PET plast med en grön Hemogard™ stängning. Rör i storlekarna 2, 4, 6 och 10 ml finns tillgängliga med antingen natriumheparin eller litiumheparin som tillsats.
BD Vacutainer™ Heparin plasmarör för klinisk kemi finns med spraytorkat natriumheparin eller litiumheparintillsats. Heparin fungerar som ett antikoagulant eftersom det utvecklar ett antitrombinkomplex. Detta komplex hämmar trombin och den aktiverade faktorn X och förhindrar därmed koagulering.
  • Den optimala antikoaguleringen uppnås genom användning av 17 IE heparin per ml blod (när fyllningsnivån är korrekt)
  • Heparinet spraytorkas på rörens innerväggar med en speciell procedur så att tillsatsen fördelas jämnt för att uppnå bästa möjliga löslighet
  • För klinisk kemi är litiumheparin i allmänhet att föredra framför natriumheparin
  • Korrekt blandning (8-10 inversioner) av röret direkt efter att blodprovet har tagits är extremt viktigt för att undvika mikrokoagulering
  • Centrifugeringsförhållanden:≤ 1300 g i 10 minuter vid 18 25 –°C
  • 10 ml natriumheparinröret är tillverkat av glas och har en konventionell stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heparin plasmarör
Tillsats Natriumheparin
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 6 ml
För användning med (utrustning) Vacutainer™ Nål och rörhållare
Stängningsfärg Grön
Rörstorlek 13 x 100 mm
För användning med (applikation) Används för att ta ett plasmaprov
Etiketttyp papper