Läs mer
BD Vacutainer™ Flerprovs blodinsamlingsnålar
Produktkod. 15446233
Spårvidd:
20 g
Längd (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15446233
Brand: BD 360214
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kan användas med flera blodprovsrör. BD Vacutainer™ Multi-Sample Blood Collection Needles är sterila, dubbeländade nålar för användning med Vacutainer rörhållare och vakuumbloduppsamlingsrör. Finns i 1 tum eller 1,5 tum nålar på 20, 21 eller 22 gauge.
The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.
  • Sterile double-ended needle with a sleeve covered safety valve
  • Advanced low-angle bevel design and silicone lubricant coating ensures gentle and smooth vein entry
  • Draws blood directly from the vein into vacuum collection tubes to prevent exposure
  • Can be used with multiple collection tubes after venipuncture
  • Designed for use with BD Vacutainer™ tube holders and vacuum blood collection tubes
  • Luer adapter (MPN 367300) available separately for use with a catheter or hypodermic needle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multi-sample Blood Collection Needle
Sterilitet Sterile
Certifikat och efterlevnad CE marked
Färg Gult
Kontakter Double-sided
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Collection of Blood Samples
För användning med (utrustning) Vacutainer Blood Collection Tubes, Tube Holder
Spårvidd 20 g
Navmaterial Polystyrene
Latexfri Yes
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25,4 mm
Stil Low-angle Bevel
Tjocklek (vägg) Thin Wall