Läs mer
BD Vacutainer™ Urinanalysrör i plast
Produktkod. p-8579002
Volym (metrisk):
8 ml
11 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Förslutningstyp:
Hemogard™
Konventionell gummipropp
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12987766
Brand: BD 364915
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling och transport av urinprover. BD Vacutainer™ Urinanalysrör av plast är sterila evakuerade rör med eller utan konserveringsmedel som ska användas med BD insamlingsanordningar. Finns i många storlekar med rund eller konisk botten.
BD Vacutainer™ urinprodukter för insamling och transport av urinprover erbjuder samma nivå av säkerhet och standardisering som BD blodinsamlingsprodukter.
  • Utformad för att ge korrekta patientresultat med minskad risk för vårdpersonalexponering för farliga prover
  • Används med BD uppsamlingsanordningar, provbägare, 24-timmars 3L-behållare och överföringsstrån
  • Läckagesäkra urinrör kan säkert transportera urinprover till laboratoriet för analys
  • Alternativen inkluderar bottenform (rund eller konisk) och kepsstil (konventionell eller Hemogard™ )
  • De flesta storlekar är fria från konserveringsmedel/tillsatser
  • 8mL tub (fabriknr. 364938) innehåller ett konserveringsmedel: 0,4 % klorhexidin, 5,6 % etylparaben och 94 % natriumpropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urinanalysrör
Stängningsfärg Beige
Förslutningstyp Hemogard™
Disponibel Engångsbruk
Material PET
Sterilitet Sterila
Tillsats Ingen tillsats
Bottenform Rund
För användning med (applikation) Urinanalys
För användning med (utrustning) Urinuppsamlingsanordningar (koppar, sugrör, 24-timmarsbehållare)
Etikettbeskrivning papper
Antal per förpackning 100 Pk.
Volym (metrisk) 11 ml