Läs mer
BD Vacutainer™ Tryckknapp Bloduppsamlingsset
Produktkod. p-8011161
Nålmätare:
21 G
Längd (metrisk) rör:
178 mm
Produktkod. 12947746
Brand: BD 367355
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Tryckknapp blodinsamlingsset
Färg Klart
Nålmätare 21 G
Inkluderar 21 gauge, 19 mm nålstorlek, 178 mm slang
Längd (metrisk) nål 19 mm
Längd (metrisk) rör 178 mm
Kvantitet 100 Cs.