Läs mer
BD Vacutainer™ Serumrör
Kapacitet (metrisk):
4 ml
10 ml
Rörstorlek:
13 x 75 mm
16 x 100 mm
Beskrivning
För att få serumprov från plaströr måste röret ha en koagulationsaktivator tillsatt. Eftersom plastytan ensam är otillräcklig för att utlösa koaguleringen inom en acceptabel tid, BD Vacutainer™ plastserumrör har kiseldioxidpartiklar tillsatta för detta ändamål.
- Dessa rör är märkta med förkortningen CAT (Clot Activator Tube)
- Rekommenderad minimitid för koagulation från patienter som inte har behandlats med antikoagulantia är 60 minuter
- Centrifugeringsförhållanden:≤ 1300 g i 10 minuter vid 18 25 –°C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Serumrör |
| Tillsats | Kiseldioxid |
| Material | PET |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Stängningsfärg | Rött |
| Rörstorlek | 13 x 75 mm |
| För användning med (applikation) | Används för att ta ett serumprov |
| Etiketttyp | Blockera |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CAT |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TUBE PLN PLH 13X75 4.0 BLBLCE RD
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Quatrz