Läs mer
Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumvärme och torkugnar
Produktkod. 10451341 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 l
53 l
128 l
Typ:
Hylluppvärmning med Digicon Multi-channel Kontroll
Jacka-värme
Jacket-värme med inert gasanslutning
Temperatur (metrisk):
200 °C
300 °C/400 °C
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
missing translation for 'unitSize'
Varje
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 10451341
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 51014552
Only null left
Add to basket
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Dessa ugnar har utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmningstid, vilket minimerar drifttiden. En mängd olika alternativ tillåter applikationsspecifika konfigurationer.
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumuppvärmnings- och torkugnar ger enastående möjligheter för snabb och skonsam torkning. Utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmning minimerar drifttiden. Ett främre fönster med dubbelglas i säkerhetsglas ger ett unikt implosionsskydd. Modulärt system tillåter applikationsspecifika konfigurationer genom ett brett utbud av utrustningsalternativ. Temperatur- och tryckdokumentation finns tillgänglig för att uppfylla kraven enligt ISO 9000 och GLP/GMP.
  • Användarvänlig Kelvitron™ mikroprocessor (manteluppvärmda ugnar) eller Digicon flerkanalerkontroll (hylluppvärmda ugnar)
  • Analog tryckdisplay
  • Övertemperatursensor skyddar ugn och prov
  • Dubbelglasdörrar av säkerhetsglas
  • Vakuumkopplingar i rostfritt stål, rör och kulventil
  • Inertgasanslutning med precisionsventil och övertryckssäkerhetsventil släpper exakt ut icke brandfarliga, giftfria gaser
  • Standard DN25 åtkomstport i bakvägg
Jackauppvärmda modeller
  • Arbeta vid temperaturer upp till 200°C
Hylluppvärmda modeller
  • Fungerar vid temperaturer upp till 400°C
  • Säkerställ en optimal värmeöverföring
Rekommenderas för:
  • Torkning av värmekänsliga material
  • Restfri torkning av intrikat utformade delar
  • Riktad återvinning av avgasade produkter
Ej för användning med brandfarliga lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Jacket-Heating VT 6025 m/inertgasanslutning
Kapacitet (metrisk) 25 l
Temperatur (metrisk) 200 °C
Typ Jacket-värme med inert gasanslutning
Mått (D x B x H) Inredning 12,1 x 11,8 x 10,8 tum (30,7 x 30 x 27,5 cm)
Mått (L x B x H) 17,7 x 18,9 x 23,6 tum (45 x 48 x 60 cm)
Längd (metrisk) 45 cm
Depth (engelska) Interiör 12,1 tum
Djup (metrisk) interiör 30.7 cm
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz