Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUUBRAND Elektroniska vakuummätare
Handla allt Vacuubrand Produkter
Maximalt tryck:
0,001 till 1100 mbar
0,1 till 1100 mbar
1 mbar/Torr/hPa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- DVR2pro-modellen är batteridriven för portabilitet, med en kapacitiv givare för absoluta tryckmätningar från atmosfär till 1 mbar/Torr/hPA. Kombinerad digital/analog våg för enkel läsning.
- VACUU VIEW-modellen har en kapacitiv givare för absolut tryckmätning och mäter till 0,1 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
- VACUU VIEW utökad, har en kombination kapacitiv/Pirani-givare för mätningar till 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Digital |
| För användning med (applikation) | Vakuumapplikationer i den grova/grova vakuumområdet - 0,1 mbarTorr/hPa |
| För användning med | Vakuumapplikationer |
| Inkluderar | Vakuummätare, strömförsörjning, KF16 liten flänsanslutning och skruv i 6/10 mm slanghulling |
| Material | Olika |
| Produktlinje | VACUU VIEW |
| Typ | Kapacitiv vakuummätare |
| Vikt (metrisk) | 1 kg |
| Höjd (metrisk) | 8.5 cm |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Visa mer |