Läs mer
Welch Ilmvac™ Anslutningssats för vakuumfiltrering och uttorkning
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Slangstorlek:
6 mm innerdiameter, 8 mm innerdiameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Snabbanslutning till vakuumfiltreringstratt / grenrör eller exsickator
- Satsen innehåller in-line hydrofobt filter, 1,5 m silikonvakuumslang (6 mm ID) och 1,5 m silikonvakuumslang (8 mm ID)
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | In-Line Hydrofobt filter, 1,5 m silikonvakuumslang (6 mm ID) och 1,5 m silikonvakuumslang (8 mm ID) |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Slangstorlek | 6 mm innerdiameter, 8 mm innerdiameter |
| Typ | Anslutningssats för vakuumfiltrering och uttorkning |