Läs mer
Memmert™ Vakuumugn VO
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
29 l
49 l
101 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kraftfull, skonsam och turbosnabb - dessa tre ord beskriver Memmert vakuumugn VO.
- Modellstorlekar: 29, 49, 101
- Temperaturjusteringsområde: +20 C°till +200°C
- Vakuumjusteringsområden: 5 till 1100 mbar
- 1 modellvariant: TwinDISPlAY (intuitiv kontroll)
- AtmoCONTROl programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
- Digital elektronisk tryckreglering för en hastighetsstyrd vakuumpump
- Flernivåuppvärmning & Avkänning: intelligent direktuppvärmning via individuellt placerade termohyllor med separata sensorer garanterar korta uppvärmnings- och processtider
- Tack vare den direkta kontakten mellan värmen och lasten sker praktiskt
taget ingen värmeförlust, varje termohylla kan styras och kalibreras separat - Styrkretsar reagerar exakt på olika belastningar eller luftfuktighet och håller en konstant inställd temperatur under vakuumtorkning
- Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), vakuum, programtid, tidszoner
- Enorm energibesparing tack vare steglös justerbar vakuumpump
I kombination med den varvtalsstyrda, kemiskt resistenta vakuumpumpen sparar VO-serien cirka 70 % energi vid rampdrift jämfört med en okontrollerad pump. Det ultimata vakuumet på upp till 2 mbar möjliggör en lång rad applikationer och tack vare behovsorienterad pumpstyrning och därmed optimerade spolprocesser får membranen en avsevärt ökad livslängd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | Hermetiskt svetsad rostfri insida av extremt korrosionsbeständigt rostfritt stål, material 1.4404 |
| Controllertyp | TwinDISPlAY: adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar |
| Kapacitet (metrisk) | 49 l |
| Temperatur (metrisk) | +20 °C (minst 5 °C över rumstemperatur) till +200 °C |
| Typ | Vakuumugnar |
| Visa | 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY) |
| Material | Stål, rostfritt |
| Max. Hyllbelastning | 20 kg |
| Hamnar | Ethernet-gränssnitt eller USB-port |
| Säkerhetsfunktioner | AutoSAFETY: extra integrerat över- och undertemperaturskydd“ ASF” , automatiskt efter börvärde vid ett förinställt toleransområde, larm vid över- eller undertemperatur, värmen stängs av vid övertemperatur, kompressor vid undertemperatur |
| Visa mer |