Läs mer
Welch Ilmvac™ Vakuumpump olja
Produktkod. p-8012726 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Volym (metrisk):
5 l
18,9 l
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
5 L
Varje
Produktkod. 12790428
Brand: Welch Ilmvac™ U8995G20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En- och tvåstegs lamellpump. Fisherbrand™ Vakuumpumpolja designad för användning med sortimentet av Fisherbrand tvåstegs lamellpumpar och med de flesta andra en- och tvåstegs lamellpumpar.
Generisk mineralolja för användning i de flesta en- och tvåstegs lamellpumpar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vakuumpump olja
För användning med (utrustning) Vakuumpump
Volym (metrisk) 18,9 l