Läs mer
Gardner Denver Welch™ Vakuumregulator med mätare för MP/MPC-pumpar
Produktkod. 13168266 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Inkluderar:
Mätklocka
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13168266
Brand: Gardner Denver Welch™ 70045802
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Monteras på MP/MPC-pumpens inlopp för att reglera vakuumnivån med hjälp av avluftningsventilen.
  • För användning med MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z pumpar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z pumpar
Inkluderar Mätklocka
Typ Vakuumregulator med mätklocka