Läs mer
Thermo Scientific™ Högtrycksmuttrar och hylsor i rostfritt stål
Product Code. 10170983 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beskrivning:
316 hanmutter av rostfritt stål för 1/16” rör (0,0625 tum)
Hylsa
Tvådelad Fingerlok-mutter med PEEK-hylsa
Valco 10-32 utvändig sexkantsmutter
Kvantitet:
1 vardera
10-pack
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Varje
Product Code. 10170983
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ U401X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Valco™ Injektor för HPLC med dessa sprutportar, hylsor och muttrar.
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Valco™ Injektor för högpresterande vätskekromatografi (HPLC) med dessa Valco HPLC-injektortillbehör, som inkluderar sprutportar, hylsor och muttrar.
  • Designed for 10-32 port configurations
  • Burr and contaminant free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Universal Ferrule
Beskrivning Hylsa
Storlek (engelska) 0.625 in.
För användning med (utrustning) 1/16” tubing
Material Stainless Steel
Kvantitet 10-pack
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.