Läs mer
Thermo Scientific™ Valideringsverktyg för UV-synliga spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
GENESYS-validerare
Prestandaverifieringskit
Validerare 2 för INSIGHT – A4
Validering Lite
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Få all dokumentation och referensmaterial som behövs för att underlätta installations- och driftskvalificeringsprocedurer (IQ/OQ) med Thermo Scientific™ Valideringsverktyg för UV-synliga spektrofotometrar. Certifierade standarder för att verifiera instrumentets prestanda enligt fabriksspecifikationerna finns tillgängliga separat.
Valideringslösningar för UV-synlig spektrofotometer inkluderar:
Lösningar tillgängliga för GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200-serien, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 och NanoDrop 8000 instrument
- Information om valideringsprocessen
- Dokumentation för tillverkarverifierad installationskvalificering (IQ) för att säkerställa korrekt systemprestanda
- Information om farmakopé rekommenderade tester för specifika instrumentprestanda där tillämpligt
- Installation och instrumentcertifiering
Lösningar tillgängliga för GENESYS 40-180, BioMate 160, Evolution200-serien, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000 och NanoDrop 8000 instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | GENESYS-validerare |
| För användning med (utrustning) | GENESYS 40-180, BioMate 160 spektrofotometrar |