Läs mer
OHAUS™ Valor™ Skala 2000
Produktkod. 15416111 Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15416111
Brand: OHAUS™ 30072348
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale erbjuder stora LED-skärmar fram och bak, vilket gör den idealisk för användning i torra eller tvättade miljöer.
  • Den robusta knappsatsen i polykarbonat ger skydd mot knivar och andra vassa instrument som används vid matlagning, bearbetning och portionering.
  • En unik IP68-genomströmningsdesign säkerställer att den NSF-certifierade Valor 2000 kommer att dränera ut fukt i vågen när den används i våta förhållanden.
  • Stabiliseringstiden är mindre än en halv sekund.
  • Stora LED-displayer fram och bak möjliggör enkel visning så att två förare kan dela på en våg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 50 timmar med uppladdningsbart batteri
Konstruktion ABS-hölje med plattform i rostfritt stål (PW), hölje och plattform i rostfritt stål (XW), nivåindikator på framsidan
Kapacitet 1.50 kg
Visningstyp Dubbla LED
Läsbarhet 0.200000 g
Linjäritet 0.200000 g
Modell V22XWE1501T
Skyddsklass IPX8
Repeterbarhet 0.200000 g
Stabiliseringstid 0,500 sek.
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Gram, kilogram, uns, pund, pund: uns
Mått (L x B x H) 256 x 288 x 124 mm
Vikt (metrisk) 5.000 kg