Läs mer
OHAUS™ Valor™ Skala 2000
Handla allt Ohaus Produkter
Modell:
V22PWE15T
V22PWE3T
V22PWE6T
V22XWE1501T
V22XWE15T
V22XWE3T
V22XWE6T
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- Den robusta knappsatsen i polykarbonat ger skydd mot knivar och andra vassa instrument som används vid matlagning, bearbetning och portionering.
- En unik IP68-genomströmningsdesign säkerställer att den NSF-certifierade Valor 2000 kommer att dränera ut fukt i vågen när den används i våta förhållanden.
- Stabiliseringstiden är mindre än en halv sekund.
- Stora LED-displayer fram och bak möjliggör enkel visning så att två förare kan dela på en våg.
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 50 timmar med uppladdningsbart batteri |
| Konstruktion | ABS-hölje med plattform i rostfritt stål (PW), hölje och plattform i rostfritt stål (XW), nivåindikator på framsidan |
| Kapacitet | 3.00 kg |
| Visningstyp | Dubbla LED |
| Läsbarhet | 0.500000 g |
| Linjäritet | 0.500000 g |
| Modell | V22PWE3T |
| Skyddsklass | IPX8 |
| Repeterbarhet | 0.500000 g |
| Stabiliseringstid | 0,500 sek. |
| Visa mer |