Läs mer
Vanadin(III)klorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10741145 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10741145
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vanadin(III)klorid, 97 %, Cl3V, CAS-nummer-7718-98-1, vanadintriklorid, 100 g, 96 % min. (Argentometri), svart till blått, 3 0000 g/ml, 231-744-6, 13 289, 157,3, GHS-signalord: fara
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7718-98-1
Molekylformel Cl3V
Molekylvikt (g/mol) 157.29
MDL-nummer MFCD00011454
InChI-nyckel HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Synonym Vanadium trichloride
PubChem CID 62647
IUPAC-namn triklorovanadium
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vanadium(III) chloride
Smältpunkt 250.0°C
Namnnotering 99%
Färg Svart till blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Linjär formel VCl3
Fieser 13,289
Löslighetsinformation Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether
Formel vikt 157.3
Procent renhet 97%
Förpackning Glasflaska
Densitet 3, 3.0000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vanadium(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.