Läs mer
Vanadinsulfat (Vanadyl), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium Sulfate (Vanadyl) |
| CAS | 27774-13-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | O5SV |
| Synonym | vanadic sulfate, vanadium oxide sulphate, oxovanadium 2+ sulfate, vanadium oxysulfate, oxovanadium iv sulfate, voso4, vanadin iv oxide sulfate, vanadium, oxosulfato, vanadium, oxysulfato, vanadyl sulfate vso5 |
| InChI-nyckel | UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2] |
| IUPAC-namn | oxovanadium(2+);sulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.996 |
| PubChem CID | 34007 |
| Visa mer |