Läs mer
Vanadium(V) oxide, 99.6% min
Produktkod. 11316118
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 11316118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011094.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Vanadinpentoxid är föregångaren till legeringar av vanadin. Det används ofta som en industriell katalysator för tillverkning av svavelsyra, maleinsyraanhydrid, ftalsyraanhydrid, adipinsyra, akrylsyra, oxalsyra och antrakinon. Den kan användas som detektormaterial i bolometrar och mikrobolometermatriser för värmeavbildning, och som en etanolsensor i ppm (parts per million) nivåer. Det används också i vanadin redoxbatterier, som används för energilagring i kraftanläggningar, som vindkraftsparker. Dessutom används det som keramiskt färgämne, som färgämne och även som detektormaterial i bolometrar inom termisk avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-62-1
Molekylformel O5V2
Molekylvikt (g/mol) 181.88
MDL-nummer MFCD00011457
InChI-nyckel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-namn dioxovanadiooxi(dioxo)vanadin
LEDER O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1750°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Vanadium(V) oxide
Smältpunkt 690°C
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.6% min
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 181.88
Densitet 3.357
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.