Läs mer
Lauda™ Varioshake VS 15 B Shaker med BS1363 UK-kontakt
Pluggtyp:
UK-kontakt
Beskrivning
- Omgivningstemperaturintervall: 10 till 50° C
- Effektförbrukning max: 0,07 kW
- Skakamplitud: 30 mm
- Skakfrekvens: 20 till 300 1/min
- Belastning max: 15 kg
- Övergripande mått (B x D x H): 480 x 487 x 160 mm
- Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (BS1363)
- Strömförsörjning: 230 V, 50/60 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 20 till 300 min -1 |
| Spänning | 230 V |
| Pluggtyp | UK-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |