Läs mer
Eppendorf™ Varispenser™ 2x flaska-topp dispenser med recirkulationsventil
Produktkod. 15781587 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2,0 ml
0,5 till 5,0 ml
1,0 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 25 ml
5,0 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15781587
Brand: Eppendorf™ 4967000057
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att dispensera alikvoter av vätska från stora förrådsflaskor.
  • Återcirkulationsventil
  • Standard GL 45-gänga i alla storlekar för de flesta vanliga flaskgängor
  • Säkerhetsventilkulor i utloppsventil förhindrar läckage när utloppsrör inte är monterat
  • Skruvbar luftventilkåpa för enkel montering av torkrör eller mikrofilter
  • Ovalformat dispenserhus för enkel transport
  • PFA-tätning av glidkolven förhindrar att den fastnar
  • Fixeringsglid på invändig tandad spår för snabb och exakt volymjustering
  • Hög kemikaliebeständighet hos alla dispenseringskomponenter
  • Teleskopiska sugrör för variabel justering av flaskans höjd
  • Fullständigt autoklaverbar utan demontering
  • Användarjusteringsmöjlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Analog flaskdispenser med adaptrar
Kanaler 1
Volym (metrisk) 5,0 till 50 ml
Inkluderar Recirkulationsventil, adaptrar GL 32, GL 38, S 40 och teleskopiskt insugningsrör (170 – 330 mm)