Läs mer
Medline Scientific™ Varizoom LED Kikarzoom Stereomikroskop
Förstoringskraft:
8X till 64X
Zoomområde:
0,047222222222
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kikarkonfiguration som standard
- Tre zoomområden finns tillgängliga
- Binokulärt optiskt huvud lutande vid 20°
- Pupillavståndsjustering (Siedentopf-typ) 45 till 75 mm
- Dioptrikompensation på båda okularrören
- Inkluderar 2 gummiögonmusslor, ett blått filter, dammskydd och bruksanvisning
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 2 gummiögonmusslor, ett blått filter, dammskydd och bruksanvisning |
| Spänning | 220/240 V |
| Förstoringskraft | 8X till 64X |
| Måltyper | Planera Achromatic |
| Zoomområde | 0,047222222222 |
| Elektriska krav | 220/240 V 50/60 Hz |
| Produkttyp | Stereoskopiskt zoommikroskop |
| Huvud stil | Kikare, 20° Lutande |
| Typ av belysning | LED |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |