Läs mer
OHAUS™ Vaseline för rotorer
Handla allt Ohaus Produkter
Kvantitet:
10 ml
Beskrivning
Detta Vaseline for rotors är en högkvalitativ produkt designad för att förbättra prestanda och hållbarhet hos dina rotorer. Detta speciellt formulerat Vaseline är den perfekta lösningen för att upprätthålla smidig drift av din sofistikerade laboratorieutrustning.
- Tillverkad med noggrann uppmärksamhet på detaljer, detta Vaseline är ett viktigt verktyg för alla forskare, vetenskapsmän eller tekniker. Den är utformad för att ge utmärkt smörjning, minska friktion och slitage på rotorns rörliga komponenter. Genom att skydda mot korrosion och säkerställa optimal drift garanterar denna produkt långvarig prestanda för din värdefulla utrustning.
- En av de enastående egenskaperna är dess exceptionella mångsidighet. Lämplig för användning med ett brett utbud av rotorer, det är ett mycket pålitligt val för olika laboratorieapplikationer. Oavsett om du arbetar med centrifuger, emulgeringsmedel eller andra komplexa rotormaskiner, detta Vaseline kommer att ge exceptionella resultat.
- Förutom dess exceptionella smörjande egenskaper, detta Vaseline har överlägsen kemisk beständighet och stabilitet. Den tål extrema temperaturer, vilket säkerställer konsekvent prestanda i krävande laboratoriemiljöer. Den högkvalitativa formuleringen förhindrar Vaseline från att gå sönder eller förlora sin effektivitet, även under de svåraste förhållanden.
- Kommer i en bekväm, lättanvänd behållare som gör appliceringen enkelt. Det exakta munstycket låter dig styra mängden Vaseline appliceras, förhindrar spill och säkerställer optimal täckning. Med sin långa hållbarhet och hanterbara behållarstorlek är detta Vaseline är den perfekta följeslagaren för ditt laboratorium, vilket ger dig sinnesfrid när du utför dina experiment.
- Investerar i detta Vaseline innebär att investera i livslängden och effektiviteten hos din laboratorieutrustning. Lita på den världsberömda OHAUS varumärke för att leverera en högkvalitativ produkt som uppfyller de högsta standarderna för prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Med detta Vaseline , kan du fokusera på din forskning utan att oroa dig för utrustningsfel eller onödiga stillestånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smörjmedel |
| Formatera | Viskös vätska |
| För användning med (applikation) | Smörjande rotorer |
| För användning med (utrustning) | Rotorer |
| Kvantitet | 10 ml |
| Volym (engelska) | 10 mL |
| Volym (metrisk) | 10 mL |