Läs mer
KNF™ VC 900 bärbar digital vakuumkontroll
För användning med (utrustning):
Vilken vakuumpump som helst
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
När finkontroll av vakuumet krävs sitter denna styrenhet mellan vakuumpumpen och enheten som vakuumet appliceras på och låter användaren finjustera vakuumnivån.
- Enkel att använda
- Idealisk att lägga till ett inbyggt vakuumsystem eller en befintlig vakuumpump utan finkontrollfunktioner.
- Separat styrenhet med tryckgivare och tvåstegsstyrd ventil
- Kan placeras oberoende av driftenheten
- Kemikaliebeständig
- Separat styrenhet med tryckgivare och tvåstegsstyrd ventil oberoende placerad från manöverenheten
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Typ | Bärbar vakuumkontroll |
| För användning med (utrustning) | Vilken vakuumpump som helst |
| Inkluderar | Nätsladd, kabellängd 150 cm |
| Temperatur (metrisk) Drift | 10 °C till 40 °C |
| Bredd (metrisk) | 181 mm |
| Höjd (metrisk) | 67 mm |
| Djup (metriskt) | 101 mm |
| Vikt (engelska) | 2.6 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.18 kg |
| Visa mer |