Läs mer
Applied Biosystems™ Veriti™ PCR-maskin, 96-brunnar snabb
Produktkod. p-7180672 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Garanti:
Begränsad garanti.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12323653
Brand: Applied Biosystems™ 4375305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems Veriti PCR-maskin levererar den bevisade tillförlitligheten hos Applied Biosystems-instrument. Med den extra kontrollen av VeriFlex-tekniken har du sex oberoende temperaturblock som ger exakt kontroll över din PCR-optimering. Veriti snabb PCR-maskin för 96-brunnar är utrustad med en snabb 0,1-ml blockkonfiguration.
The Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler delivers the proven reliability of Applied Biosystems instruments. With the added control of VeriFlex technology, you have six independent temperature blocks that provide precise control over your PCR optimization. Additionally, the color touch screen simplifies setup and use of the Veriti Thermal Cycler. Optional setups for fast or standard PCR methods provide with flexibility to shorten your PCR cycling times. The Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler is equipped with a Fast 0.1-mL block configuration.
Applied Biosystems Veriti PCR-maskin levererar den bevisade tillförlitligheten hos Applied Biosystems-instrument. Med den extra kontrollen av VeriFlex-tekniken har du sex oberoende temperaturblock som ger exakt kontroll över din PCR-optimering. Dessutom förenklar färgpekskärmen inställning och användning av Veriti PCR-maskin. Valfria inställningar för snabba eller vanliga PCR-metoder ger flexibilitet för att förkorta dina PCR-cykeltider. Veriti snabb PCR-maskin för 96-brunnar är utrustad med en snabb 0,1-ml blockkonfiguration.
Funktioner inkluderar:
  • Innovativa VeriFlex-block möjliggör exakt PCR-optimering och gör att du kan köra upp till sex oberoende analyser
  • Snabbt 0,1 ml blockformat är kompatibelt med många nedströmstillämpningar
  • Standard och snabbaktiverad cykling för att möta dina nuvarande och framtida PCR-behov
  • Lätt att använda grafiskt gränssnitt (6,5 tums VGA-pekskärm)
  • Bekväm protokollöverföring från en Veriti PCR-maskin till en annan med hjälp av USB
  • Minskad PCR-cykeltid vid användning av snabbare ramphastigheter
  • Valfri VeritiLink Remote Management-programvara ger dig sinnesfrid, så att du kan fjärrstyra mer än 50 cykler från din dator eller internetkompatibla telefon
VeriFlex Blocks: Förbättrad PCR-funktionalitet
Veriti PCR-maskin har innovativa VeriFlex-block för förbättrad PCR-funktionalitet. Sex separata peltierblock ger maximal mångsidighet och flexibilitet och erbjuder två viktiga fördelar: 1) PCR-optimering: varje block kan ställas in med en specifik temperatur som är idealisk för exakt kontroll över PCR-optimering 2) Kör fler experiment: de sex peltierblocken kan också användas för att köra upp till sex olika annealingtemperaturer i samma körning. Med denna förbättrade funktionalitet är Veriti PCR-maskin med VeriFlex-block den perfekta PCR-maskinen för alla laboratorier.
Kontroll till hands
Det kraftfulla, men ändå lätthanterliga användargränssnittet på Veriti-systemet drivs av den 6,5 tums (16,51 cm) VGA-färgpekskärmen. Den stora skärmen gör det enkelt att se dina temperaturprofiler. De stora navigeringsknapparna gör det dessutom lätt att programmera Veriti PCR-maskin. Inställning och navigering av Veriti PCR-maskin kräver inte användning av pekpenna eller mus.
Snabb installation, snabba resultat
Veriti-systemet har två olika alternativ för metodnavigering. För snabb installation kan du välja en av de förprogrammerade metoderna att köra. Om du föredrar att programmera dina egna metoder trycker du bara på det steg du vill ställa in och använder sedan knappsatsen för att ange termiska cyklingssteg. Efter att ha slutfört en installation kan du välja att spara metoden på instrumentet eller på ett USB-minne.
Styr din tid: Gå snabbt när du vill
Med Veriti PCR-maskin får du två PCR-maskiner i en, en standard PCR-maskin med funktionen bättre än gradient och en snabb PCR-maskin. Så oavsett om du har ett aktuellt behov av att köra snabb PCR och förkorta dina PCR-cyklingstider, eller ett eventuellt framtida tillämpningsbehov av snabb PCR, ger Veriti PCR-maskin dig flexibiliteten att köra snabbt när du vill.
Applied Biosystems PCR-plast
Applied Biosystems PCR-plast har designats och validerats för att fungera med våra PCR-maskin i mer än 25 år. Alternativ för alla format och genomströmningsbehov finns tillgängliga för att säkerställa konsekventa, exakta resultat för alla experiment. För att hitta den bästa matchningen, besök vår urvalsguide för plast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 0,1 ml-rör, 96-brunnsplatta
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Sample Ramp Rate ±4,25 °C/sek.
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 99,9 °C
Reaktionsvolymintervall 10 till 30μ l
Innehåll och lagring Veriti 96-brunnars snabb PCR-maskin, begränsad garanti
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
För användning med (utrustning) Veriti™ PCR-maskin
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Snabb, standard
Mått 19,1 x 9,3 x 9,6 tum (48,5 x 23,7 x 24,5 cm)
Kapacitet 96-well, 0.1 mL Tubes
Spänning 100 till 240 V
Produktlinje Veriti
Högsta blockramphastighet 5,0 °C/sek.
Visningstyp 6,5 tums VGA 32 k färgpekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
För användning med (applikation) PCR
Program Automatisk omstart (efter strömavbrott), programöverskrivningsskydd
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Max. Ramphastighet 5 °C/sek. (Block), 4,25 °C/sek. (Prov)
Antal program >500
Kvantitet 1 Instrument
Minne USB och i instrumentet
Vikt 25 lb. (11.4 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block