Läs mer
Azpack™ Vermikulitförpackningsgranulat
Kapacitet (metrisk):
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ultralätt material för att packa farliga kemikalier och absorbera spill
- Icke brännbart granulat är olösligt i vatten och alla organiska lösningsmedel
- Absorberar och håller ett brett utbud av vätskor
- Granulstorleken sträcker sig nominellt mellan 3 till 15 mm
- Levereras i 4 kubikfotspåsar (ca 100 liter)
- Väskan väger 8 kilo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| Material | Ultralätt granulat |
| Typ | Absorberande granulat |
| Formatera | Väska |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 3 till 15 mm (granulat) |
| Vikt (metrisk) | 8 kg |