Läs mer
3M™ Versaflo™ M-Series Ansiktsskydd och hjälmar
Produktkod. p-200087361 Handla allt 3M Produkter
Inkluderar:
Comfort Face Seal
Flamsäker ansiktstätning
Flamsäker polyansiktstätning
Flamsäkert hölje
Mycket hållbart hölje
Modell:
M-406
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17825666
Brand: 3M™ 7100258667
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Versaflo™ M-Series Ansiktsskydd och hjälmar kan hjälpa till att skydda dina arbetare från en mängd olika andnings- och stötrisker samtidigt som komforten bibehålls. De är lätta, kompakta och lätta att underhålla.
  • M-Series är speciellt utformade för att fungera tillsammans med din 3M™ Versaflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Medföljande andningsskyddssystem.
  • Deflektor tillåter användare att rikta luftflödet inuti headtopen för att öka komforten.
  • Fullt justerbar fjädring för anpassad passform och viktfördelning.
  • Tillbehörsalternativ tillgängliga för skydd för att hjälpa till att hantera de miljöer du möter.
  • Visir kombinerar bra perifert och nedåtsikt.
  • Specifika headtops kan användas med en rad 3M™ Peltor™ hörselskydd samt en anslutbar mikrofon för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg ljusgrå
Designtyp Comfort Face Seal
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Hold (Håll)
Material Polyeten
Produkttyp Huva med ansiktsförsegling
Storlek Standard
Med utandningsventil Nej
Inkluderar Comfort Face Seal