Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar
Produktkod. 11761383 Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Andningsskydd
Hood with Faceseal
Huva med ansiktsförsegling
Huva med halskrage
Huva med innerhölje
Målarhuva med inre kåpa
Färg:
Grå
Vitt
White
Modell:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11761383
Brand: 3M™ 7000000151
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar erbjuder en mängd olika alternativ för ansiktstätningar, kragar, höljen och upphängningar, vilket gör att du kan välja det andningsskydd som ger mest värde och komfort för ditt team.
  • S-seriens andningsskydd och huvar är speciellt utformade för att fungera tillsammans med din Versaflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Medföljande andningsskyddssystem.
  • Ger huvud, ansikte, nacke och axlar täckning från damm och färgspray.
  • Ger ett bra synfält.
  • Hjälper till att skydda ögon och ansikte från vätskestänk och lågenergiflygande partiklar och damm.
  • Mångsidiga tillbehör tillgängliga som kan hjälpa dig att anpassa huven till just din miljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 1000
Certifikat och efterlevnad NIOSH
Beskrivning Premium ersättningshuva S-657 med innerhölje, S-607
Färg Vitt
Material Polypropen
Produkttyp Huva med innerhölje
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) 3M™ Versaflow huvmontering
Inkluderar Ersättningshuva med innerhölje
Material (lins) PETG
Modell S-607-10
Kvantitet 10/Cs.
Upphängningstyp Premium återanvändbar fjädring
Mått (L x B x H) 5 x 20 x 14 tum. (12,7 x 50,8 x 35,56 cm)
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 50.8 cm
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 35.56 cm