Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar
Produktkod. p-200087362 Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Andningsskydd
Hood with Faceseal
Huva med ansiktsförsegling
Huva med halskrage
Huva med innerhölje
Målarhuva med inre kåpa
Färg:
Grå
Vitt
White
Modell:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10450180
Brand: 3M™ 7000000145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar erbjuder en mängd olika alternativ för ansiktstätningar, kragar, höljen och upphängningar, vilket gör att du kan välja det andningsskydd som ger mest värde och komfort för ditt team.
  • S-seriens andningsskydd och huvar är speciellt utformade för att fungera tillsammans med din Versaflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Medföljande andningsskyddssystem.
  • Ger huvud, ansikte, nacke och axlar täckning från damm och färgspray.
  • Ger ett bra synfält.
  • Hjälper till att skydda ögon och ansikte från vätskestänk och lågenergiflygande partiklar och damm.
  • Mångsidiga tillbehör tillgängliga som kan hjälpa dig att anpassa huven till just din miljö.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 1000
Certifikat och efterlevnad NIOSH
Beskrivning Integrerad upphängningshuva, stor, S-433L
Färg Vitt
Material Polypropen
Produkttyp Huva med ansiktsförsegling
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) GVP, Breathe-Easy™ , V-serien, T-300, T-600, T-800
Material (lins) PETG
Modell S-433 L
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 50.49 x 27 x 23.01 cm
Längd (metrisk) 50.49 cm
Bredd (metrisk) 27 cm
Höjd (metrisk) 23.01 cm