Läs mer
3M™ Versaflo™ S-serien huva med hög hållbarhet
Produktkod. p-200087363 Handla allt 3M Produkter
Modell:
S-533 L
S-533 S
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11771153
Brand: 3M™ 7100011287
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De 3M™ S-seriens huva med hög hållbarhet S-500-serien med integrerad huvudupphängning och ansiktstätning liknar S-400-serien men med ett mer hållbart, mjukt, tyst tyg med låg ludd som lättare draperar bekvämt över bäraren.
  • Integrerad huvudupphängning ger täckning för huvud, ansikte, nacke och axlar
  • Skyddar ansikte och ögon från vätskestänk och lågenergiflygande partiklar och damm (Grad F)
  • Tillverkad av slitstarkt, mjukt tyg med låg luddighet för användarkomfort
  • Lämplig för applikationer som kräver frekvent byte av hela headtop-enheten eller de där det är mindre nedsmutsning av yttertyget
  • Ingen montering krävs; redo att användas direkt ur kartongen
  • Väger 170 g
  • CE-godkänd och klassad enligt EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 och EN14594 3A
  • Täckning för huvud, ansikte, nacke och axlar
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 1000
Certifikat och efterlevnad NIOSH
Färg Vitt
Material Polyuretanbelagd stickad polyamid
Produkttyp Huva med ansiktsförsegling
Storlek Liten/medium
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) GVP, Breathe-Easy™ , V-serien, T-300, T-600, T-800
Material (lins) Belagd polykarbonat
Modell S-533 S
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 10 x 9,63 x 8,19 tum. (25,4 x 24,46 x 20,8 cm)