Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Vikbara kjolstoppare
Diameter (metrisk) Inre:
12,1 till 15,6 mm
17,7 till 22,1 mm
20,9 till 26,4 mm
27,6 till 36,3 mm
9,8 till 13,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
- Ger fullständig täthet på glas-, metall- eller plastbehållare oavsett fälgar.
- Omsättningen är gjuten för att greppa utsidan av behållarens hals, vilket ger en dubbel tätning i samband med de ringformade tandningarna på den ihåliga pluggen.
- Kan perforeras.
- Förblir vattentät efter flera perforeringar.
- Rekommenderas för biologiska tillämpningar.
- Temperaturer mellan -60 °C och +220 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 27,6 till 36,3 mm |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till +200 °C |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonpropp |