Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Produktkod. 15136624
Inkluderar:
100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar
100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1,5 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar, fyra kassetter, åtta kuddar
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kammar
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 1 mm kammar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15136624
Brand: Fisherbrand™ FCVS10TETRAD0.75
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarkt och läckagetätt system för att köra upp till fyra geler.
  • Formsprutad konstruktion
  • Kompatibel med alla 80 x 100 mm och 100 x 100 mm prefabricerade geler
  • Låga buffertvolymer
Specifikationer
Typ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Gelens mått 75 x 80 mm
Inkluderar 100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kammar
Material Formsprutad
Antal geler 4
Tjocklek (metrisk) 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm kammar
Volym (metrisk) buffert 250 till 1200 ml
Mått (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm