Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Inkluderar:
100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar
100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1,5 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1,5 mm kammar, fyra kassetter, åtta kuddar
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kammar
100 x 100 mm glidklämmor, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1 mm bundna distansbrickor, fyra skårade plattor, fyra 12-brunnars 1 mm kammar
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System |
| Gelens mått | 75 x 80 mm |
| Inkluderar | 100 x 100 mm blottingmodul, hjul och externt stativ, fyra skårade/släta plattor med 0,75 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 0,75 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar |
| Material | Formsprutad |
| Antal geler | 4 |
| Tjocklek (metrisk) | 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm kammar |
| Volym (metrisk) buffert | 250 till 1200 ml |
| Mått (L x B x H) | 190 x 130 x 150 mm |