Läs mer
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE-system
Produktkod. p-8010432 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tjocklek (metrisk) mellanlägg:
1 mm distans
1,5 mm limmad distans
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15126624
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarkt och läckagetätt system med kapacitet att köra upp till fyra geler.
  • Formsprutad konstruktion
  • Kompatibel med 80 x 100 mm och 100 x 100 mm prefabricerade geler
  • Låga buffertvolymer
  • Utbytbara moduler för IEF/2D-elektrofores och elektroblotting i universaltank
Specifikationer
Beskrivning Med blottingmodul 100 x 100mm, 1mm distans, 1mm kam
Enheten håller 80 prover, 20 prover per gel
Typ Verti-Gel Mini Tetrad PAGE System
Inkluderar Blottingmodul 100 x 100 mm, hjul och utvändigt stativ, fyra skårade/släta plattor med 1 mm distans, fyra plattor, fyra 12-brunnars 1 mm kam, fyra kassetter, åtta kuddar
Material Formsprutad
Antal geler 4
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 1 mm distans
Volym (metrisk) buffert 250 till 1200 ml
Mått (L x B x H) 190 x 130 x 150 mm