Läs mer
Fisherbrand™ Vertikal geltank
Produktkod. p-8010431 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
1 set Verti-Gel mini Komplett vertikalt system för elektrofores
1 set Verti-Gel mini Komplett vertikalt system för elektrofores och blotting
20x20cm plattor, 2x 1mm 24 brunnar kammar, kylspiral, gjutbas
Blottingmodul Verti-gel mini med 4 kassetter och fiberkuddar
X1 Verti-Gel mini vertikalt system, inga gjuttillbehör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11837623
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller ett tätningssystem som är kompatibelt med alla större typer av 80 mm x 100 mm och 100 mm x 100 mm förgjuten gel. Fisherbrand™ Vertical Gel Tanks ultramjuka silikontätningar och tryckstänger som omger glasplattorna garanterar läckagesäker gelgjutning.
Innehåller ett tätningssystem som är kompatibelt med alla större typer av 80 mm x 100 mm och 100 mm x 100 mm förgjuten gel. Gelgjutning och körning använder samma insats, ingen överföring av glasplattor under gelgjutning är nödvändig. Insatsen innehåller glidklämmor som möjliggör mycket snabb montering av både handgjutna och prefabricerade geler. Ultramjuka silikontätningar och tryckstänger som omger glasplattorna garanterar läckagesäker gelgjutning. 2 mm tjocka glasplattor förhindrar brott och har bundna distanser för bekvämlighet. Tillbehör elektroblotting och tubgelmoduler finns tillgängliga som använder samma yttre tank och lock.
  • Formsprutad konstruktion, hållbar och tät
  • Kompatibel med alla 80 mm x 100 mm och 100 mm x 100 mm prefabricerade geler
  • Låga buffertvolymer
  • Kör upp till fyra geler
  • Utbytbara moduler för IEF/2D-elektrofores och elektroblotting i en universaltank För Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer.
Specifikationer
För användning med (utrustning) 80 mm x 100 mm och 100 mm x 100 mm PreCast Gels
Inkluderar Blottingmodul Verti-gel mini med 4 kassetter och fiberkuddar
Vikt (metrisk) 0.01 kg